Merck
291315
Dimethyl-pentafluorphenylsilan
98%
Synonym(e):
Pentafluorphenyl-dimethylsilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6F5SiH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.22
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2273224
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
61-62 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Application
Protecting reagent for alcohols.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)