Merck
283177
Sigma-Aldrich
α,α-Dibrom-3-fluortoluol
97%
Synonym(e):
1-(Dibromomethyl)-3-fluorobenzene
Größe auswählen
1 G
$83.10
5 G
$217.00
$83.10
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
$83.10
5 G
$217.00
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CHBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
$83.10
Auf LagerDetails
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(c1)C(Br)Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)