Merck
280216
Nα-Acetylglycinamid
97%
Synonym(e):
2-Acetamidoacetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHCH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-058-2
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(7)6-2-4(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)(H,6,7)
InChI key
WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Application
Nα-Acetylglycinamide (2-Acetamidoacetamide) was used in the preparation of 3-unsubstituted 2-pyridones by a tandem reaction with chalcones.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)