Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21N · HCl · 1.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.88
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
213-535-1
Assay:
99%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
165 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
O.O.O.Cl.CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3C=Cc4ccccc24.CN5CCC(\CC5)=C6\c7ccccc7C=Cc8ccccc68
InChI
1S/2C21H21N.ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;1H;3*1H2
InChI key
PXCSXCDWTUPVIM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproheptadin -hydrochlorid Sesquihydrat
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?