Fortfahren mit
267635
Zink
shot, 5 mm, 99.999% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
EC Number:
231-175-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
shot
reaction suitability
core: zinc
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
5 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
electroplating
semiconductor synthesis
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
402583324930356018
description
shot, 5 mm, 99.999% trace metals basis
description
shot, <12 mm, 99.99% trace metals basis
description
powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
description
foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
form
shot
form
shot
form
powder
form
foil
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)