Merck
258490
N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosin
98%
Synonym(e):
Bz-DMT-dA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H35N5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
657.71
EC Number:
264-776-4
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
602310
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C38H35N5O6/c1-46-29-17-13-27(14-18-29)38(26-11-7-4-8-12-26,28-15-19-30(47-2)20-16-28)48-22-32-31(44)21-33(49-32)43-24-41-34-35(39-23-40-36(34)43)42-37(45)25-9-5-3-6-10-25/h3-20,23-24,31-33,44H,21-22H2,1-2H3,(H,39,40,42,45)/t31-,32+,33+/m0/s1
InChI key
LPICNYATEWGYHI-WIHCDAFUSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)