Fortfahren mit
257591
4,4′-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
97%
Synonym(e):
2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-hexafluorpropan, Hexafluorbisphenol A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3)2C(C6H4OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.23
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-036-7
Beilstein/REAXYS Number:
1891568
MDL number:
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
160-163 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8,22-23H
InChI key
ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
399981133027103039
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
160-163 °C (lit.)
mp
224-226 °C (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
1478-61-1 chemical for industrial use
-
-
-
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Prostate
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1478-61-1
CAS No.
1478-61-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)