Merck
247510
Sigma-Aldrich
Cadmiumnitrat Tetrahydrat
98%
Synonym(e):
Salpetersäure Cadmiumsalz Tetrahydrat
About This Item
Lineare Formel:
Cd(NO3)2 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.48
Beilstein:
8156730
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
59.5 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChIKey
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)