Fortfahren mit
242551
1,5-Pentandithiol
96%
Synonym(e):
Pentamethylendimercaptan
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,20
€ 53,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HS(CH2)5SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-194-9
Beilstein/REAXYS Number:
1732335
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
€ 53,40
Listenpreis€ 71,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCCCCCS
InChI
1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Pentanedithiol was used as a cross-linker in the preparation of colloidal Au/Ag multilayer films[1]. It was also used as derivatization reagent in determination of organoarsenic compounds in fish by GC-MS analysis[2].
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)