Fortfahren mit
239348
2-Ethylimidazol
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-011-5
Beilstein/REAXYS Number:
106381
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 42,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
268 °C (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Microwave plasma reaction of 2-ethylimidazole on poly(dimethylsiloxane) surface has been investigatedPMID 15350116.
2-Ethylimidazole is used as a ligand for the synthesis of hydrophobic cobalt-ethylimidazolate frameworks.
Application
2-Ethylimidazole has been used as internal standard in the quantification of 4-(5-)methylimidazole (4MI) in coffee by GC-MS methodPMID 12462620.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
281409M50850330205
description
98%
description
98%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
78-81 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
mp
-
bp
268 °C (lit.)
bp
186-187 °C/160 mmHg (lit.)
bp
267-268 °C (lit.)
bp
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
liquid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)