Direkt zum Inhalt
237396
2-tert.-Butyl-cyclohexanon
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H9(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
EC Number:
217-043-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2041417
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
62.5 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
ZRYDPLOWJSFQAE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)