Direkt zum Inhalt
233552
4-Tetradecylanilin
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.50
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C20H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-15-17-20(21)18-16-19/h15-18H,2-14,21H2,1H3
InChI key
WKYFQPQIOXXPGE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Tetradecylaniline has been used:
  • as standard during the quantitative determination of trans content of fats and oils and margarine by FTIR spectroscopy
  • to investigate the quenching of the triplet state of n-alkyl 3-nitrophenyl ethers in aqueous micellar sodium dodecyl sulfate (SDS) solutions by laser flash photolysis
  • in amidation and esterification of oxidised single-walled carbon nanotubes (SWCNTs)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)