Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ScCl3·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.31 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-799-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
99.99%
form
solid
composition
Degree of hydration, 5-7
reaction suitability
core: scandium, reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
- Prins cyclization reactions
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?