Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H25N2NaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.63
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
45190
NACRES:
NA.47
EC Number:
228-377-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
composition
Dye content, 60%
solubility
water: 1%
λmax
529 nm
ε (extinction coefficient)
≥27000 at 525-531 nm in water at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1ccccc1Nc2ccc3c(OC4=CC(\C=CC4=C3c5ccccc5C(O)=O)=N\c6ccc(cc6C)S([O-])(=O)=O)c2
InChI
1S/C34H26N2O6S.Na/c1-20-7-3-6-10-29(20)35-22-11-14-27-31(18-22)42-32-19-23(36-30-16-13-24(17-21(30)2)43(39,40)41)12-15-28(32)33(27)25-8-4-5-9-26(25)34(37)38;/h3-19,35H,1-2H3,(H,37,38)(H,39,40,41);/q;+1/p-1/b36-23+;
InChI key
FRCXWIMQWXXKSC-CWWQQMKRSA-M
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?