Wichtige Dokumente
227862
Dimethylsulfit
≥99.5%
Synonym(e):
Schwefligsäure-dimethylester
About This Item
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.410 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COS(=O)OC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-4-6(3)5-2/h1-2H3
InChIKey
BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?