Wichtige Dokumente
218154
α,α,2-Trichlor-6-fluortoluol
99%
Synonym(e):
2-Chloro-6-fluorobenzal chloride
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CHCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
Dichte
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(Cl)c1C(Cl)Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)