Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,80 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 211,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.09
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-663-3
Beilstein/REAXYS Number:
127575
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8)
InChI key
GVJRTUUUJYMTNQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay ≥98% |
| mp 75-78 °C (lit.) | mp 97-103 °C (lit.) | mp 69-73 °C (lit.) | mp 122 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?