Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Tl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.76
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-229-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Thallium(III)-oxid, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
powder
composition
Tl₂O₃
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
717 °C (lit.)
SMILES string
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
InChI key
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form - |
| assay 99% | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 97% |
| mp 717 °C (lit.) | mp 440 °C (lit.) | mp 206 °C (lit.) | mp 300 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?