Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
230-194-4
MDL number:
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?