Merck
191264
Sigma-Aldrich
3-Phenylglutarsäure
97%
Synonym(e):
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-143 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)