Merck
178160
1,2,4,5-Tetraisopropylbenzol
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H2[CH(CH3)2]4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.43
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-227-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
96%
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(cc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-11(2)15-9-17(13(5)6)18(14(7)8)10-16(15)12(3)4/h9-14H,1-8H3
InChI key
ROXLYQQDLJJEBE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)