Direkt zum Inhalt
158917
Triethanolamin -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol -hydrochlorid, Tris(2-hydroxyethyl)amin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)3N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.65
EC Number:
211-284-2
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3909940
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99%
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 33%, clear, colorless
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethanolamine hydrochloride was used to study the chemical cross linking of chloroplast coupling factor l. It was used in assay medium for assaying ADP.
Biochem/physiol Actions
Triethanolamine is a short chain alkanolamine that acts as surfactant and emulsifier in topical skin formulations.Constant use sensitizes skin to allergic response.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamin -hydrochlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)