Merck
15433
Boc-Thr(t-Bu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonym(e):
Boc-O-tert.-butyl-L-threonin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4454820
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +3.6±0.5°, c = 2% in DMF
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(18-12(2,3)4)9(10(15)16)14-11(17)19-13(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9+/m1/s1
InChI key
LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Thr(t-Bu)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)