Merck
152153
2-Formylphenoxyessigsäure
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOC6H4OCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-480-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
form
solid
mp
129.5-132 °C (lit.)
functional group
aldehyde, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)COc1ccccc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c10-5-7-3-1-2-4-8(7)13-6-9(11)12/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
ANWMNLAAFDCKMT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Formylphenoxyacetic acid was used to synthesize azomethine derivatives. It was also used in the preparation of ligands L(1)H(2) and L(2)H(2).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)