Merck
15074
Boc-Asp(OcPn)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-L-asparaginsäure-4-cyclopentylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2166414
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OC1CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO6/c1-14(2,3)21-13(19)15-10(12(17)18)8-11(16)20-9-6-4-5-7-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
KZNUOIDFRKKMRF-JTQLQIEISA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)