Merck
15065
Boc-Asn-ONp
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-L-asparagin-4-nitrophenylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.33
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1895460
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-15(2,3)25-14(21)17-11(8-12(16)19)13(20)24-10-6-4-9(5-7-10)18(22)23/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H2,16,19)(H,17,21)/t11-/m0/s1
InChI key
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)