Direkt zum Inhalt
14975
Boc-β-Homoleu-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-5-methyl-hexansäure, Boc-L-β-homoleucin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
4251252
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)6-9(7-10(14)15)13-11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
XRVAMBSTOWHUMM-VIFPVBQESA-N
Other Notes
Building blocks for the synthesis of «carba» peptides; Building block for β-peptides
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)