Merck
148253
Bis-(cyanmethyl)-amin
technical grade
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HN(CH2CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.10
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-058-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES string
N#CCNCC#N
Application
Iminodiacetonitrile was used in the synthesis of iminodiacetic acid. It was also used to study the interference of nitriles in cyanide determination.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)