Fortfahren mit
147249
Heptanoylchlorid
99%
Synonym(e):
Heptanoylchlorid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,00
€ 43,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-775-3
Beilstein/REAXYS Number:
605636
MDL number:
€ 43,50
Listenpreis€ 58,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
InChI key
UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Heptanoyl chloride reacts with 2-ethylthiophene in the presence of stannic chloride to give 2-ethyl-5-heptanoylthiophene.
Application
Heptanoyl chloride was used in synthesis of 5α-dihydrotestosterone heptanoate[1] and γ-ketoaldehyde. It was used in the preparation of ester-linked bilayer films[2].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
306657A88476183342
assay
99%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
functional group
acyl chloride
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
bp
173 °C (lit.)
bp
176 °C/4 mmHg (lit.)
bp
262-263 °C (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.581 (lit.)
refractive index
-
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.260 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
signalword
Danger
wgk
WGK 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)