Merck
126802
Heptylamin
99%
Synonym(e):
1-Amino-heptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)6NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-895-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731688
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
density
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCN
InChI
1S/C7H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-8H2,1H3
InChI key
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptylamine has been used as an internal standard in the determination of biogenic monoamines and biogenic diamines by the fluorescence-HPLC method. It has also been used to study the effect of hydration on the gaseous structure of protonated heptylamine by infrared photodissociation (IRPD) spectroscopy and computational chemistry.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)