Fortfahren mit
12490
11H-Benzo[a]fluoren
≥98.0%
Synonym(e):
1,2-Benzofluoren, Chrysofluoren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 538,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-944-9
Beilstein/REAXYS Number:
2046363
MDL number:
Assay:
≥98.0%
€ 538,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0%
mp
185-190 °C
solubility
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H12/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-16-15-8-4-2-6-13(15)11-17(14)16/h1-10H,11H2
InChI key
HKMTVMBEALTRRR-UHFFFAOYSA-N
Application
11H-Benzo[a]fluorene has been used in a study on 7H-benzo[c]fluorine, major lung DNA adductor component in coal tar[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)