Merck
113115
5-Methoxy-1-tetralon
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-723-5
Beilstein/REAXYS Number:
2047383
MDL number:
eCl@ss:
32110505
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
mp
87-91 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI key
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methoxy-1-tetralone is used in the preparation of hydroxy ketone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)