Merck
10902
Isobutyl-Acetoacetat
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
ACIB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
EC Number:
231-937-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1761405
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥96.0% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl-Acetoacetat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)