Fortfahren mit
07541
(RP)-1-Dicyclohexylphosphino-2-[(R)-α-(dimethylamino)-2-(dicyclohexylphosphino)-benzyl]-ferrocen
≥97%
Synonym(e):
(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(R)-[2-(dicyclohexylphosphino)-phenyl](dimethylamino)-methyl]-ferrocen (nach CAS), Taniaphos SL-T002-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H63FeNP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
711.76
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
storage condition
under inert gas
functional group
amine, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)c5ccccc5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C38H58NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h15-17,26-33,38H,3-14,18-25H2,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
InChI key
DOWXTPVXDDGHHG-VROLVAQFSA-N
General description
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)