Merck
ADVH97EBD5D4
AChemBlock
2-[2-(Cbz-amino)phenyl]-1,3-dioxolane
Größe auswählen
1 G
€ 304,95
5 G
€ 1.131,66
Lieferanten-SKU: U139757-1G
€ 304,95
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 304,95
5 G
€ 1.131,66
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: U139757-1G
€ 304,95
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H17NO4/c19-17(22-12-13-6-2-1-3-7-13)18-15-9-5-4-8-14(15)16-20-10-11-21-16/h1-9,16H,10-12H2,(H,18,19)
InChIKey
IVRCAMLNDOLSKF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u139757-2-2-cbz-amino-phenyl-1-3-dioxolane.html
Synonym
benzyl (2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)carbamate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u139757-2-2-cbz-amino-phenyl-1-3-dioxolane.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)