Merck
ADVH7F38156F
AChemBlock
N,3-dimethylazetidin-3-amine
Größe auswählen
250 MG
€ 390,68
1 G
€ 800,97
Lieferanten-SKU: P48000-250MG
€ 390,68
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 390,68
1 G
€ 800,97
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P48000-250MG
€ 390,68
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N,3-dimethyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-5(6-2)3-7-4-5/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ADMHEZZKEKREJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p48000-n-3-dimethylazetidin-3-amine.html
Synonym
n,3-dimethylazetidin-3-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48000-n-3-dimethylazetidin-3-amine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)