Merck
ADVH14DBE784
AChemBlock
7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 341,69
1 G
€ 788,73
Lieferanten-SKU: P51144-250MG
€ 341,69
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 341,69
1 G
€ 788,73
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P51144-250MG
€ 341,69
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-nitro-2-phenyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10N2O4/c18-15(19)11-6-10-7-12(9-4-2-1-3-5-9)16-14(10)13(8-11)17(20)21/h1-8,16H,(H,18,19)
InChIKey
VJPDDMKAPSYDDQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51144-7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic-acid.html
Synonym
7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51144-7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)