Merck
AC5424076452
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-(Cyclopropylsulfonyl)acetate
Größe auswählen
250 MG
€ 170,23
1 G
€ 298,83
5 G
€ 758,11
10 G
€ 1.272,50
25 G
€ 2.448,26
Lieferanten-SKU: SY028843-250MG
€ 170,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 170,23
1 G
€ 298,83
5 G
€ 758,11
10 G
€ 1.272,50
25 G
€ 2.448,26
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY028843-250MG
€ 170,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (cyclopropylsulfonyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O4S/c1-2-11-7(8)5-12(9,10)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
YJVKOQHVBGXGFF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY028843&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY028843.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)