Merck
AABH9A21B9F3
AA BLOCKS, INC.
N-(4-Hydroxymethylbenzyl) Cyclam
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.48
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-((1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C18H32N4O/c23-16-18-5-3-17(4-6-18)15-22-13-2-9-20-11-10-19-7-1-8-21-12-14-22/h3-6,19-21,23H,1-2,7-16H2
InChIKey
VQNSFQZUTDPIMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/176252-20-3
Synonym
N-(4-Hydroxymethylbenzyl)Cyclam
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=176252-20-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)