Merck
AABH99A4CE64
AA BLOCKS, INC.
6-(methoxymethyl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-(methoxymethyl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H10N4O/c1-13-4-6-2-7-8(9)10-5-11-12(7)3-6/h2-3,5H,4H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChIKey
KSSDFXYGROOKDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1443531-64-3
Synonym
6-(Methoxymethyl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1443531-64-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)