Merck
AABH99A4C2C2
AA BLOCKS, INC.
N-Cyclopropyl-3-methyl-3-azetidinamine 2HCl
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-methyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-7(4-8-5-7)9-6-2-3-6/h6,8-9H,2-5H2,1H3
InChIKey
QWZGBZNTIUPYQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/149724-22-1
Synonym
N-Cyclopropyl-3-methyl-3-azetidinamine 2HCl
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=149724-22-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)