Merck
AABH99A49F18
AA BLOCKS, INC.
2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-5-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-isopropyl-1,3-thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H10N2S/c1-4(2)6-8-3-5(7)9-6/h3-4H,7H2,1-2H3
InChIKey
CIKYZDVCEMOHEU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/933683-64-8
Synonym
2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-5-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=933683-64-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)