Wichtige Dokumente
AABH99A49651
AA BLOCKS, INC.
4-allyl-5-(4,5-dimethylthien-3-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Iupac Name
4-allyl-5-(4,5-dimethyl-3-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C11H13N3S2/c1-4-5-14-10(12-13-11(14)15)9-6-16-8(3)7(9)2/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H,13,15)
InChIKey
ZCJCQQGBQCJTQN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=522597-54-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)