Wichtige Dokumente
AABH97D28A26
AA BLOCKS, INC.
6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
About This Item
Iupac Name
6-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)20-10-3-1-2-8(6-10)11-5-4-9(7-17-11)12(18)19/h1-7H,(H,18,19)
InChIKey
LPRMIDAWXMTKGE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=197847-91-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)