Merck
AABH97CE8915
AA BLOCKS, INC.
2-amino-N-(3-ethoxyphenyl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-N-(3-ethoxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c1-2-19-12-7-5-6-11(10-12)17-15(18)13-8-3-4-9-14(13)16/h3-10H,2,16H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
XISLGLBXMNDWIM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/893766-24-0
Synonym
2-Amino-N-(3-ethoxyphenyl)benzamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=893766-24-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)