Merck
AABH97CE87A5
AA BLOCKS, INC.
(3-nitrophenyl)(pyrrolidin-1-yl)acetonitrile
Synonym(e):
(3-nitrophenyl)(1-pyrrolidinyl)acetonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H13O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
MDL number:
Das Produkt AABH97CE87A5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c13-9-12(14-6-1-2-7-14)10-4-3-5-11(8-10)15(16)17/h3-5,8,12H,1-2,6-7H2
Inchi Key
CTMPSAKTWCHPSJ-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)