Merck
AABH97CE82EE
AA BLOCKS, INC.
(1-cyclopropyl-2-morpholin-4-ylethyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-(4-morpholinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-9(8-1-2-8)7-11-3-5-12-6-4-11/h8-9H,1-7,10H2
InChIKey
QVTRIXCQUMHEDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1343839-30-4
Synonym
(1-Cyclopropyl-2-morpholin-4-ylethyl)amine; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1343839-30-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)