Merck
AABH97CE7FD5
AA BLOCKS, INC.
1,3-diacetyl-1H-indole-6-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,3-diacetyl-1H-indole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c1-8(16)12-7-15(9(2)17)13-5-10(6-14)3-4-11(12)13/h3-5,7H,1-2H3
InChIKey
HYIYJYHZMJYUBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1091576-28-1
Synonym
1,3-diacetylindole-6-carbonitrile
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1091576-28-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)