Merck
AABH97CE7AAB
AA BLOCKS, INC.
1-{[5-methyl-2-(3-methylphenyl)-1,3-oxazol-4-yl]methyl}piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-{[5-methyl-2-(3-methylphenyl)-1,3-oxazol-4-yl]methyl}-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H22N2O3/c1-12-4-3-5-15(10-12)17-19-16(13(2)23-17)11-20-8-6-14(7-9-20)18(21)22/h3-5,10,14H,6-9,11H2,1-2H3,(H,21,22)
InChIKey
VZNHZJAGUNBDBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1119450-03-1
Synonym
c1-{[5-methyl-2-(3-methylphenyl)-1,3-oxazol-4-yl]methyl}piperidine-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1119450-03-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)