Merck
AABH97CE54BE
AA BLOCKS, INC.
N-[2-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-yloxy)ethyl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[2-(1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinyloxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-10(16)14-8-9-17-12-6-2-4-11-5-3-7-15-13(11)12/h2,4,6,15H,3,5,7-9H2,1H3,(H,14,16)
InChIKey
CDHNNTHVPAUHDO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/931586-48-0
Synonym
N-[2-(1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-8-yloxy)ethyl]-acetamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=931586-48-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)